Learn More
Acide 2-pyrid-3-yl-4,5-dihydro-1,3-thiazole-4-carboxylique, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10391433
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 10391433
Marque: Thermo Scientific Maybridge CC36901DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 116247-03-1
Formule moléculaire C9H8N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 208.24
Numéro MDL MFCD02854711
Clé InChI LJGAQGZEJDQDAU-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2-pyrid-3-yl-4,5-dihydro-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-pyridin-3-yl-4,5-dihydro-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-pyridin-3-yl-4,5-dihydro-thiazole-4-carboxylic acid, 4-thiazolecarboxylicacid, 4,5-dihydro-2-3-pyridinyl, 2-pyridin-3-yl-4,5-dihydrothiazole-4-carboxylic acid, 3-4-carboxy-4,5-dihydro-1,3-thiazol-2-yl pyridine, 2-3-pyridyl-1,3-thiazoline-4-carboxylic acid, acmc-20dw5p, 4-carboxy-4,5-dihydro-2-pyridin-3-yl-1,3-thiazole
CID PubChem 3130734
SMILES OC(=O)C1CSC(=N1)C1=CN=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Pyrid-3-yl-4, 5-dihydro-1, 3-thiazole-4-carboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Nom IUPAC 2-(pyridin-3-yl)-4,5-dihydro-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Poids de la formule 208.24
Pourcentage de pureté 97%