Learn More
2-(pyridin-2-yl)éthanol (2-(2-hydroxyéthyl)pyridine), Mikromol™
Code produit 17992806
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17992806 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17992806 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0587.02
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
2-(pyridin-2-yl)éthanol (2-(2-hydroxyéthyl)pyridine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Pyridin-2-yl)ethanol (2-(2-Hydroxyethyl)pyridine)
CAS 103-74-2
Noms d’analytes ou de composants 2-(Pyridin-2-yl)ethanol (2-(2-Hydroxyethyl)pyridine)
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C7 H9 N O
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Betahistine Dihydrochloride Imp. B (EP), Betahistine Imp. B (EP), 2-(Pyridin-2-yl)ethanol, 2-(2-Hydroxyethyl)pyridine, Betahistine Dihydrochloride Impurity B, Betahistine Impurity B
Formule InChI InChI=1S/C7H9NO/c9-6-4-7-3-1-2-5-8-7/h1-3,5,9H,4,6H2
SMILES OCCc1ccccn1
Nom IUPAC 2-pyridine-2-yléthanol
Poids moléculaire (g/mol) 123.15
Quantité 100 mg
Poids de la formule 123,0684 g/mol