Learn More
MedChemExpress 2-(Pyridyldithio)ethylamine hydrochloride
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Spécification
Spécification
| Poids moléculaire | 222.76 g/mol |
| CAS | 106139-15-5 |
| Contenu et stockage | 4°C, sealed storage, away from moisture ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Quantité | 200 mg |
| Synonyme | (S)-2-Pyridylthio Cysteamine Hydrochloride |
| Solubilité | H2O : 50 mg/mL (224.46 mM; Need ultrasonic) ∣ DMSO : ≥ 32 mg/mL (143.65 mM) |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.