Learn More
2-[(RS)-[(3,5-diméthylpyridin-2-yl)méthyl]sulfinyl]-5-méthoxy-1H-benzimidazole, Mikromol™
Code produit 30050652
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30050652 25 mg 25mg
30049361 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30050652 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0095.040025
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
2-[(RS)-[(3,5-diméthylpyridin-2-yl)méthyl]sulfinyl]-5-méthoxy-1H-benzimidazole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-[(RS)-[(3,5-Dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulphinyl]-5-methoxy-1H-benzimidazole
CAS 110374-16-8
Noms d’analytes ou de composants 2-[(RS)-[(3,5-Dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulphinyl]-5-methoxy-1H-benzimidazole
Conditions d’expédition Poche de glace (-20 °C)
Formule moléculaire C16 H17 N3 O2 S
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Esomeprazole Magnesium Trihydrate Imp. B (EP), Esomeprazole Imp. B (EP), Omeprazole Imp. B (EP), 2-[(RS)-[(3,5-Dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulphinyl]-5-methoxy-1H-benzimidazole, Esomeprazole Magnesium Trihydrate Impurity B, Omeprazole Impurity B, Esomeprazole Impurity B
Formule InChI InChI=1S/C16H17N3O2S/c1-10-6-11(2)15(17-8-10)9-22(20)16-18-13-5-4-12(21-3)7-14(13)19-16/h4-8H,9H2,1-3H3,(H,18,19)
SMILES COc1ccc2[nH]c(nc2c1)S(=O)Cc3ncc(C)cc3C
Nom IUPAC 2-[(3,5-dimetilpiridin-2-il)metilsulfinil]-5-metoxi-1H-benzimidazol
Poids moléculaire (g/mol) 315.39
Quantité 25 mg
Poids de la formule 315,1041 g/mol