Learn More
2-[(RS)-[[3-Méthyl-1-oxido-4-(2,2,2-trifluoroéthoxy)pyridin-2-yl]méthyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole (oxyde de N-lansoprazole), Mikromol™
Code produit 17963386
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17963386 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17963386 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0474.07
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
2-[(RS)-[[3-Méthyl-1-oxido-4-(2,2,2-trifluoroéthoxy)pyridin-2-yl]méthyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole (Lansoprazole N-Oxyde)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-[(RS)-[[3-Methyl-1-oxido-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methyl]sulphinyl]-1H-benzimidazole (Lansoprazole N-Oxide)
CAS 213476-12-1
Noms d’analytes ou de composants 2-[(RS)-[[3-Methyl-1-oxido-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methyl]sulphinyl]-1H-benzimidazole (Lansoprazole N-Oxide)
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C16 H14 F3 N3 O3 S
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 2-[(RS)-[[3-Methyl-1-oxido-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methyl]sulphinyl]-1H-benzimidazole, Lansoprazole Imp. A (EP), Lansoprazole N-Oxide, Lansoprazole Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C16H14F3N3O3S/c1-10-13(22(23)7-6-14(10)25-9-16(17,18)19)8-26(24)15-20-11-4-2-3-5-12(11)21-15/h2-7H,8-9H2,1H3,(H,20,21)
SMILES Cc1c(OCC(F)(F)F)cc[n+]([O-])c1CS(=O)c2nc3ccccc3[nH]2
Nom IUPAC 2-[[3-metil-1-óxido-4-(2,2,2-trifluoroetoxi)piridin-1-io-2-il]metilsulfinil]-1H-benzimidazol
Poids moléculaire (g/mol) 385.36
Quantité 100 mg
Poids de la formule 385,0708 g/mol