Learn More
2Acide carboxylique de-tert-Butyl-4-methylthiazole-5, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. p-7031429
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 15458115
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H32501.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 427896-41-1
Formule moléculaire C9H13NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 199.27
Numéro MDL MFCD11207787
Clé InChI YHLQWXNPKLIQMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-tert-butyl-4-methylthiazole-5-carboxylic acid
CID PubChem 19885502
Nom IUPAC 2-tert-butyl-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
SMILES CC1=C(SC(=N1)C(C)(C)C)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-tert-Butyl-4-methylthiazole-5-carboxylic acid
Point de fusion 154°C to 157°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 199.27
Pourcentage de pureté 98%