Learn More
Chlorhydrate de 2-(tert-butylamino)-4'-chloropropiophénone, Mikromol™
Description
Chlorhydrate de 2-(tert-butylamino)-4'-chloropropiophénone
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(tert-Butylamino)-4'-chloropropiophenone Hydrochloride |
| CAS | 1049718-72-0 |
| Noms d’analytes ou de composants | 2-(tert-Butylamino)-4'-chloropropiophenone Hydrochloride |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C13 H18 Cl N O . Cl H |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | 2-(tert-Butylamino)-4'-chloropropiophenone Hydrochloride, USP Bupropion Hydrochloride Related Compound A, GW 363322A, 175U66, Bupropion Related Compound A as Hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H18ClNO.ClH/c1-9(15-13(2,3)4)12(16)10-5-7-11(14)8-6-10;/h5-9,15H,1-4H3;1H |
| SMILES | Cl.CC(NC(C)(C)C)C(=O)c1ccc(Cl)cc1 |
| Nom IUPAC | 2-(terc-butilamino)-1-(4-clorofenil)propan-1-ona;clorhidrato |
| Afficher plus |