Learn More
Chlorhydrate de 2-(tert-butylamino)propiophénone, Mikromol™
Description
Chlorhydrate de 2-(tert-butylamino)propiophénone
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(tert-Butylamino)propiophenone Hydrochloride |
| CAS | 63199-74-6 |
| Noms d’analytes ou de composants | 2-(tert-Butylamino)propiophenone Hydrochloride |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C13 H19 N O . Cl H |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | 2-(tert-Butylamino)propiophenone Hydrochloride, 282U64 hydrochloride, SKF-44633-A, Bupropion related, 2-(t-butylamino)propiophenone HCl (282U64 HCl) |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H19NO.ClH/c1-10(14-13(2,3)4)12(15)11-8-6-5-7-9-11;/h5-10,14H,1-4H3;1H |
| SMILES | Cl.CC(NC(C)(C)C)C(=O)c1ccccc1 |
| Nom IUPAC | 2-(terc-butilamino)-1-fenilpropan-1-ona;clorhidrato |
| Afficher plus |