Learn More
(2-thien-2-ylpyrimidin-5-yl)méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. p-3586530
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 10757675
Marque: Thermo Scientific Maybridge CC66509CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 921939-13-1
Formule moléculaire C9H8N2OS
Poids moléculaire (g/mol) 192.236
Numéro MDL MFCD09863233
Clé InChI VPBKFPNQGGDRPA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-thien-2-ylpyrimidin-5-yl methanol, 2-thiophen-2-yl pyrimidin-5-yl methanol, 2-thiophen-2-ylpyrimidin-5-yl methanol, 2-thien-2-yl pyrimidin-5-yl methanol, 5-hydroxymethyl-2-thien-2-ylpyrimidine, 2-2-thienyl pyrimidin-5-yl methan-1-ol, 2-thiophen-2-yl-pyrimidin-5-yl-methanol, 5-hydroxymethyl-2-thien-2-yl pyrimidine, 2-5-hydroxymethyl pyrimidin-2-yl thiophene
CID PubChem 24229731
Nom IUPAC (2-thiophène-2-ylpyrimidine-5-yl)méthanol
SMILES C1=CSC(=C1)C2=NC=C(C=N2)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau (2-Thien-2-ylpyrimidin-5-yl)methanol
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 192.24
Pourcentage de pureté 97%