Learn More
2-thiophénecarbonitrile, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-199679 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 mL
50 mL
250 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10mL
250mL
50mL
Code produit. 10702391
Marque: Thermo Scientific Acros 298050100
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1003-31-2 | C5H3NS | 109.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1003-31-2
Formule moléculaire C5H3NS
Poids moléculaire (g/mol) 109.15
Numéro MDL MFCD00005416
Clé InChI CUPOOAWTRIURFT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-thiophenecarbonitrile, 2-cyanothiophene, 2-thiophene carbonitrile, 2-thenylcyanide, thiophenecarbonitrile, 2-thienonitrile, 2-thenonitrile, 2-thiophenenitrile, 2-cyano-thiophene, 2-thienylcarbonitrile
CID PubChem 66087
Nom IUPAC thiophène-2-carbonitrile
SMILES C1=CSC(=C1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Thiophenecarbonitrile
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1700g/mL
Point d’ébullition 192°C
Point d’éclair 53°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5620 to 1.564
Quantité 10 mL
Beilstein 18,29
Gravité spécifique 1.17
Poids de la formule 109.15
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide