Learn More
2-Thiophénéthylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Thiopheneethylamine |
| Densité | 1.087 |
| Point d’ébullition | 201°C |
| Point d’éclair | 87°C (188°F) |
| Indice de réfraction | 1.551 |
| Quantité | 1 g |
| Numéro UN | UN2735 |
| Beilstein | 106962 |
| Sensibilité | Air sensitive |
| Poids de la formule | 127.21 |
| Afficher plus |