Learn More
2-Thiophénéthylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7081101
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 11424313
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A10920.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 30433-91-1 | C6H9NS | 127.205 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 30433-91-1
Formule moléculaire C6H9NS
Poids moléculaire (g/mol) 127.205
Numéro MDL MFCD00051495
Clé InChI HVLUYXIJZLDNIS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thiophene-2-ethylamine, 2-thiopheneethylamine, 2-thiophen-2-yl ethanamine, thiopheneethanamine, 2-2-thienyl ethylamine, 2-thien-2-ylethanamine, 2-thiopheneethanamine, thiopheneethylamine, 2-thiophen-2-yl ethan-1-amine, 2-2-aminoethyl thiophene
CID PubChem 116521
Nom IUPAC 2-thiophène-2-ylethanamine
SMILES C1=CSC(=C1)CCN
Specifikationer
Nom chimique ou matériau 2-Thiopheneethylamine
Densité 1.087
Point d’ébullition 201°C
Point d’éclair 87°C (188°F)
Indice de réfraction 1.551
Quantité 1 g
Numéro UN UN2735
Beilstein 106962
Sensibilité Air sensitive
Poids de la formule 127.21
Pourcentage de pureté 98%
Visa mer Visa mindre
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.