Learn More
2-tridécanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11301447
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11301447
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L01926.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1653-31-2 | C13H28O | 200.37 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1653-31-2
Formule moléculaire C13H28O
Poids moléculaire (g/mol) 200.37
Numéro MDL MFCD00037601
Clé InChI HKOLRKVMHVYNGG-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2-tridecanol, 2-tridecyl alcohol, 2-hydroxytridecane, methylundecylcarbinol, 2-tridecanol, s, alcohols, c11-15-secondary, linear secondary c11-c15 alcohol, acmc-20m48e, acmc-1c00w
CID PubChem 15449
Nom IUPAC tridecan-2-ol
SMILES CCCCCCCCCCCC(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Tridecanol
Point de fusion 23°C to 26°C
Densité 0.83
Point d’ébullition 265°C
Indice de réfraction 1.443
Quantité 5 g
Beilstein 1720217
Poids de la formule 200.37
Pourcentage de pureté 97%