Learn More
2-(trifluorométhyl)bromure de benzyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11435597
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 198649-68-2
Formule moléculaire C8H6BrF3O
Poids moléculaire (g/mol) 255.034
Numéro MDL MFCD00236321
Clé InChI TUNSVUOTVLWNQT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-trifluoromethoxy benzyl bromide, 1-bromomethyl-2-trifluoromethoxy benzene, 2-trifluoromethoxy benzylbromide, alpha-bromo-2-trifluoromethoxy toluene, 2-trifluoromethoxybenzyl bromide, 2-trifluoromethoxy-benzyl bromide, benzene, 1-bromomethyl-2-trifluoromethoxy, 2-bromomethyl phenoxy trifluoromethane, acmc-1c20t
CID PubChem 2777254
Nom IUPAC 1-(bromométhyl)-2-(trifluorométhoxy)benzène
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CBr)OC(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Trifluoromethoxy)benzyl bromide
Densité 1.583
Indice de réfraction 1.4812
Quantité 1 g
Numéro UN UN3265
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 255.04
Pourcentage de pureté 97%