Learn More
Acide 2-(trifluorométhyl)acrylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11420597
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11420597
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B22443.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 381-98-6 | C4H2F3O2 | 139.05 g/mol
2-(Trifluoromethyl)acrylic acid is used as an acidic functional monomer for molecular imprinting of nicotine. And also used in the conventional functional monomer methacrylic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 2(trifluorométhyle)acrylique est utilisé comme monomère fonctionnel acide pour l’impression moléculaire de la nicotine. Également utilisé dans l’acide méthacrylique monomère fonctionnel classique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 381-98-6
Formule moléculaire C4H2F3O2
Poids moléculaire (g/mol) 139.05
Numéro MDL MFCD00042424
Clé InChI VLSRKCIBHNJFHA-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 2-trifluoromethyl acrylic acid, 2-trifluoromethyl propenoic acid, 2-trifluoromethyl prop-2-enoic acid, tfmaa, trifluoromethacrylic acid, trifluoromethylacrylic acid, 2-trifluoromethylacrylic acid, 2-trifluoromethyl-acrylic acid, 2-propenoic acid, 2-trifluoromethyl, pubchem22654
CID PubChem 587694
SMILES [O-]C(=O)C(=C)C(F)(F)F
Specifica
Nom chimique ou matériau 2-(Trifluoromethyl)acrylic acid
Point de fusion 49°C to 51°C
Point d’éclair 82°C (180°F)
Quantité 5 g
Numéro UN UN3261
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Nom IUPAC 2-(trifluorométhyle)prop-2-enoate
Poids de la formule 140.06
Pourcentage de pureté 98%
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato