Learn More
Chlorure de 2-(triméthylsilyl)éthoxyméthyle, 90 %, tech., stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11975821 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11975821 100 mL Flacon en verre 100mL
10442221 5 mL Flacon en verre -
10712934 25 mL Flacon en verre 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11975821 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 219021000
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 76513-69-4 | C6H15ClOSi | 166.72 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 76513-69-4
Formule moléculaire C6H15ClOSi
Poids moléculaire (g/mol) 166.72
Clé InChI BPXKZEMBEZGUAH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-trimethylsilyl ethoxymethyl chloride, 2-chloromethoxy ethyl trimethylsilane, sem-chloride, 2-trimethylsilyl ethoxymethylchloride, sem-cl, 2-chloromethyl 2-trimethylsilyl ethyl ether, semcl, 2-chloromethoxy ethyl-trimethylsilane, 2-trimethysilyl-ethoxymethyl chloride
CID PubChem 2724271
Nom IUPAC 2-(chlorométhoxy)éthyl-triméthylsilane
SMILES C[Si](C)(C)CCOCCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride
Couleur Incolore
Densité 0.9400g/mL
Point d’ébullition 57.0°C to 59.0°C (8.0 mmHg)
Point d’éclair 46°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 88% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClCH2O(CH2)2Si(CH3)3
Indice de réfraction 1.4350 to 1.4370
Quantité 100 mL
Fieser 10,431; 16,361; 01,107
Gravité spécifique 0.94
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes
Stabilisateur 10ppm diisopropylethylamine
Poids de la formule 166.72
Pourcentage de pureté 90%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride, stabilized
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.