Learn More
2-undécanone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10093013 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mL
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
250mL
5mL
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
10093013 1 L Flacon en verre 1L
10225050 5 mL Flacon en verre 5mL
10061630 250 mL Flacon en verre 250mL
3 options
Code produit. 10093013
Marque: Thermo Scientific Acros 140690010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 112-12-9 | C11H22O | 170.30 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-12-9
Formule moléculaire C11H22O
Poids moléculaire (g/mol) 170.30
Numéro MDL MFCD00009583
Clé InChI KYWIYKKSMDLRDC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-undecanone, methyl nonyl ketone, 2-hendecanone, ketone, methyl nonyl, undecanone, nonyl methyl ketone, rue ketone, 2-oxoundecane, methyl n-nonyl ketone, methylnonylketone
CID PubChem 8163
ChEBI CHEBI:17700
Nom IUPAC undecan-2-one
SMILES CCCCCCCCCC(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Undecanone
Note relative au nom 99%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 11.0°C to 13.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8240g/mL
Point d’ébullition 231.0°C to 232.0°C
Point d’éclair 88°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)8COCH3
Indice de réfraction 1.4280 to 1.4310
Quantité 1 L
Beilstein 01, 713
Merck Index 15, 6177
Gravité spécifique 0.824
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 170.3
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Undecanone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .