Learn More
BINDER™ Interface RS485 (deux fils)
Tous les produits BINDER Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Chambres BINDER série MK
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Une interface série supplémentaire peut être utilisée parallèlement à Ethernet
- Pour le logiciel multi-gestion APT-COM™
Spécification
Spécification
| Description | Interface RS485 2 fils - Interface série supplémentaire parallèle à Ethernet utilisable pour Multi Management Software APT-COM™ |
| À utiliser avec (équipement) | Chambres BINDER série MK |
| Matériau | Plastique |
| Type | Accessoire, interface RS 485 |