Learn More
Ohaus™ 2 Racks d’adaptateurs pour centrifugeuse, Rotors libres Frontier™ R-S4x100/4MI
Code produit. 15866682 Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Capacité:
1 x 100 ml
10 x 1,5 ml
1 x 15 ml
1 x 25 ml
1 x 30 ml
1 x 50 ml (29 mm de diamètre)
1 x 50 ml (29 mm de diamètre, FA)
1 x 50 ml (29 mm de diamètre, RB)
1 x 50 ml (34 mm de diamètre)
1 x 85 ml
2 x 15 ml
5 x 4 à 10 ml
7 x 5 à 7 ml (13 mm de diamètre, RB)
7 x 5 à 7 ml (13 mm de diamètre, Vca)
7 x 15 ml
9 x 5 à 7 ml
9 x 4,5 ml
Conditionnement:
2 pièces
Code produit. 15866682
Marque: Ohaus™ 30314849
Facilitent la centrifugation de tubes plus petits ou plus nombreux que l’original, fournissant un espace portoir pour les rotors libres Frontier™ R-S4x100/4MI
ulliPeut accueillir des tubes à centrifuger plus petits ou plus nombreux que l’espace prévu dans le portoir du rotor/liliAdaptés à une utilisation dans les rotors libres Frontiertrade; R-S4x100/4MI/li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type RB
Capacité 1 x 25 ml
Diamètre max. du tube 25 mm
À utiliser avec (équipement) Rotors libres R-S4x100/4MI
Description Rack, 1 x 25 ml D25 mm RB, 2/boîte
Nbre de positions 1
Nb par paquet 2