Learn More
Ohaus™ 2 Adaptateurs pour tubes à centrifuger, rotors fixes Frontier™ R-A6x250/8MI
Code produit. p-7158842 Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Capacité:
1 x 50 ml (29 mm de diamètre)
1 x 50 ml (30 mm de diamètre)
2 x 30 ml
4 x 15 ml
5 x 10 ml
8 x 1,5 ml
Conditionnement:
2 pièces
Code produit. 15886642
Marque: Ohaus™ 30304369
Facilitent la centrifugation de tubes plus petits ou plus nombreux que l’original, fournissant un espace portoir pour les rotors fixes Frontier™ R-A6x250/8MI
ulliPeut accueillir des tubes à centrifuger plus petits ou plus nombreux que l’espace prévu dans le portoir du rotor/liliAdaptés à une utilisation dans les rotors fixes Frontiertrade; R-A6x250/8MI/li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 8 x 1,5 ml
Diamètre max. du tube 11 mm
À utiliser avec (équipement) Rotors fixes R-A6x250/8MI
Description Adaptateur, 8 x 1,5 ml D11 mm, 2/boîte
Nbre de positions 8
Nb par paquet 2