Learn More
Ohaus™ 2 Adaptateurs pour tubes à centrifuger, Rotors Frontier™
Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Capacité:
5 ml
7 ml
15 ml
16 ml
30 ml
Conditionnement:
2 pièces
Description
ulliPeut accueillir des tubes à centrifuger plus petits que l’espace prévu dans le portoir du rotor./liliAdaptée à une utilisation dans les rotors Frontiertrade; suivants :ulliR-A12x15/6M/liliR-A6x50/6MI/liliR-A12x15/6MI/liliR-A30x15/4MI/liliR-A10x50/10MI/li/ul/li/ul
Spécification
Spécification
| Capacité | 7 ml |
| Diamètre max. du tube | 13,5 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Rotors angulaires fixes Frontier |
| Description | Adaptateur, D13,5 mm, tubes 7 ml x2 |
| Nbre de positions | 1 |
| Nb par paquet | 2 |