Learn More
20-Dihydrodexaméthasone, Mikromol™
Description
20-dihydrodexaméthasone
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 20-Hydroxydexamethasone |
| CAS | 55879-48-6 |
| Noms d’analytes ou de composants | 20-Hydroxydexamethasone |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C22H31FO5 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | (11beta,16alpha)-9-Fluoro-11,17,20,21-tetrahydroxy-16-methylpregna-1,4-dien-3-one, 20-Dihydrodexamethasone, Pregna-1,4-dien-3-one, 9-fluoro-11,17,20,21-tetrahydroxy-16-methyl-, (11β,16α)- (9CI), 20-Dihydrodexamethasone, 20-Hydroxydexamethasone |
| Formule InChI | InChI=1S/C22H31FO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h6-7,9,12,15-18,24,26-28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,17+,18?,19+,20+,21+,22+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(O)CO |
| Nom IUPAC | (8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-17-(1,2-dihidroxietil)-9-fluoro-11,17-dihidroxi-10,13,16-trimetil-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Afficher plus |