missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
clikeco Can 20 L
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Gestion des liquides acides ou alcalins
Gestion des liquides minéraux DTQD
Gestion des liquides organiques halogénés
Gestion des liquides organiques non halogénés
Gestion des liquides toxiques ou réactifs
Gestion des métaux lourds
Description
- Équipé d'un bouchon dégazeur pour une meilleure gestion des risques
- Léger et compact, déplacez-le facilement
- Dispose d'une poignée pour une meilleure prise
- Blanc et transparent, suivez aisément le niveau de remplissage
- Conçu en PEHD, un matériau résistant, recyclable et inodore
- Facilement identifiable grâce au logo clikeco apposé dessus
- Possibilité de le déposer sur le Thémis, pour une visibilité accrue et un tri fait à la source
- Conforme à la réglementation en vigueur (certifié UN)
Le service lié au produit comprend :
- L'étude de vos besoins
- La mise à disposition des contenants
- La collecte et le remplacement des contenants
- L'acheminement en centre de traitement de proximité et agréé favorisant la valorisation de vos déchets
- L'édition et le suivi de vos documents réglementaires
- La délivrance du label et des outils de communication clikeco valorisant votre engagement
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | UN certified |
| Type de produit | Waste Collection Container |
| Capacité (impériale) | 4.4 gal. |
| Capacité (métrique) | 16.66 L |
| Couleur | White |
| À utiliser avec (application) | Gestion des liquides minéraux DTQD |
| À utiliser avec (équipement) | Retention Tank (XXX41), Sorting Support (XXX39) |
| Matériau | HDPE |
| Stérilité | Non-sterile |
| Poids (métrique) | 0.8 kg |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu