missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

clikeco Can 20 L

Code produit. p-7250777
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Gestion des liquides acides ou alcalins
Gestion des liquides minéraux DTQD
Gestion des liquides organiques halogénés
Gestion des liquides organiques non halogénés
Gestion des liquides toxiques ou réactifs
Gestion des métaux lourds
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 13438306

Marque: clikeco XXX60

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Le service lié au produit comprend : La mise en place des contenants, la collecte et le remplacement de ces derniers, le traitement de vos déchets par des filières agréées, la gestion de vos documents réglementaires et la délivrance de labels certifiant votre démarche engagée.

  • Équipé d'un bouchon dégazeur pour une meilleure gestion des risques
  • Léger et compact, déplacez-le facilement
  • Dispose d'une poignée pour une meilleure prise
  • Blanc et transparent, suivez aisément le niveau de remplissage
  • Conçu en PEHD, un matériau résistant, recyclable et inodore
  • Facilement identifiable grâce au logo clikeco apposé dessus
  • Possibilité de le déposer sur le Thémis, pour une visibilité accrue et un tri fait à la source
  • Conforme à la réglementation en vigueur (certifié UN)

Le service lié au produit comprend :

  1. L'étude de vos besoins
  2. La mise à disposition des contenants
  3. La collecte et le remplacement des contenants
  4. L'acheminement en centre de traitement de proximité et agréé favorisant la valorisation de vos déchets
  5. L'édition et le suivi de vos documents réglementaires
  6. La délivrance du label et des outils de communication clikeco valorisant votre engagement

Spécification

Certifications/Conformité UN certified
Type de produit Waste Collection Container
Capacité (impériale) 4.4 gal.
Capacité (métrique) 16.66 L
Couleur White
À utiliser avec (application) Gestion des liquides acides ou alcalins
À utiliser avec (équipement) Retention Tank (XXX41), Sorting Support (XXX39)
Matériau HDPE
Stérilité Non-sterile
Poids (métrique) 0.8 kg
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis