Learn More
200,7, 6010 - Solution de vérification des interférences 1 : Hg à 50 ; Soyez à 100 % ; Mn à 200 ; Ag, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, V, Zn à 300 ; Se @ 500; As, Pb, Tl @ 1000; K @ 20000 μg/mL dans 5 % de HNO3, VHG™
Code produit 30003081
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30003081 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30003081 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGINT1100
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
200,7, 6010 - Solution de vérification des interférences 1 : Hg à 50 ; Soyez à 100 % ; Mn à 200 ; Ag, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, V, Zn à 300 ; Se @ 500; As, Pb, Tl @ 1000; K @ 20000 μg/mL dans 5 % de HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Mercury/Beryllium/Manganese/Barium/Cadmium/Chromium/Cobalt/Copper/Nickel/Silver/Vanadium/Zinc/Selenium/Arsenic/Lead/Thallium/Potassium
CAS 7439-97-6, 7440-41-7, 7439-96-5, 7440-39-3, 7440-43-9, 7440-47-3
Méthodes ICP
Noms d’analytes ou de composants Mercury/Beryllium/Manganese/Barium/Cadmium/Chromium/Cobalt/Copper/Nickel/Silver/Vanadium/Zinc/Selenium/Arsenic/Lead/Thallium/Potassium
Conditions d’expédition Température ambiante
Solvent or Matrix Diluer HNO3
Quantité 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Mercury 50 μg/mL/Beryllium 100 μg/mL/Manganese 200 μg/mL/Barium 300 μg/mL/Cadmium 300 μg/mL/Chromium 300 μg/mL/Cobalt 300 μg/mL/Copper 300 μg/mL/Nickel 300 μg/mL/Silver 300 μg/mL/Vanadium 300 μg/mL/Zinc 300 μg/mL/Selenium 500 μg/mL/Arsenic 1000 μg/mL/Lead 1000 μg/mL/Thallium 1000 μg/mL/Potassium 20000 μg/mL