Learn More
200.7, 6010 - Solution de contrôle qualité (QCS) 2 : Al, Fe, K, Li, Mo, Na, Sb, SiO2, Sn, Ti à 100 μg/mL dans HCl à 20 %, traité à l'HF, VHG™
Code produit 17981096
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17981096 100 mL 100mL
17951606 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17981096 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHG44QCS2Z100
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
200.7, 6010 - Solution de contrôle qualité (QCS) 2 : Al, Fe, K, Li, Mo, Na, Sb, SiO2, Sn, Ti à 100 μg/mL dans HCl à 20 %, traité à l'HF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminium/Antimony/Iron/Lithium/Molybdenum/Potassium/Silicon dioxide/Sodium/Tin/Titanium/Silicon Monoxide
CAS 7429-90-5, 7440-36-0, 7439-89-6, 7439-93-2, 7439-98-7, 9-7-7440
Méthodes ICP
Noms d’analytes ou de composants Aluminium/Antimony/Iron/Lithium/Molybdenum/Potassium/Silicon dioxide/Sodium/Tin/Titanium/Silicon Monoxide
Conditions d’expédition Température ambiante
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvent or Matrix Diluer HCl
Quantité 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Aluminium 100 μg/mL/Antimony 100 μg/mL/Iron 100 μg/mL/Lithium 100 μg/mL/Molybdenum 100 μg/mL/Potassium 100 μg/mL/Silicon dioxide 100 μg/mL/Sodium 100 μg/mL/Tin 100 μg/mL/Titanium 100 μg/mL