Learn More
200.7 Rév. 3.3, 6010A - Étalon d'étalonnage mixte 1 : Avoir 50 ans ; Mn à 100 ; Cd, Zn à 150 ; Se @ 200; Pb à 500 μg/mL dans 2 % de HNO3, VHG™
Description
200.7 Rév. 3.3, 6010A - Étalon d'étalonnage mixte 1 : Avoir 50 ans ; Mn à 100 ; Cd, Zn à 150 ; Se @ 200; Pb à 500 μg/mL dans une solution de HNO3 à 2 %
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Beryllium/Manganese/Cadmium/Zinc/Selenium/Lead |
| CAS | 7440-41-7, 7439-96-5, 7440-43-9, 7440-66-6, 7782-49-2, 7439-92-1 |
| Méthodes | ICP/ICP-MS |
| Noms d’analytes ou de composants | Beryllium/Manganese/Cadmium/Zinc/Selenium/Lead |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Diluer HNO3 |
| Quantité | 100 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Beryllium 50.01 μg/mL/Manganese 100 μg/mL/Cadmium 149.9 μg/mL/Zinc 150 μg/mL/Selenium 200.1 μg/mL/Lead 500 μg/mL |