Learn More
Étalon de calibration 200,8 B : Ag, Ba à 10 μg/mL dans 1 % de HNO3, VHG™
Description
Étalon de calibration 200,8 B : Ag, Ba à 10 μg/mL dans 1 % de HNO3
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Barium/Silver |
| CAS | 7440-39-3, 7440-22-4 |
| Méthodes | ICP/ICP-MS |
| Noms d’analytes ou de composants | Barium/Silver |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Diluer HNO3 |
| Quantité | 100 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Barium 10 μg/mL/Silver 10 μg/mL |