Learn More
Linker Industrietechnik™ Tamis de test en acier inoxydable avec soudure en PVC, 200 x 50 mm (Ø x H)
Code produit. 11776707
Click to view available options
Porosité:
20 μm
25 μm
32 μm
36 μm
38 μm
40 μm
45 μm
50 μm
53 μm
63 μm
75 μm
80 μm
90 μm
100 μm
1mm
106 μm
1,12mm
112 μm
1,18mm
1,25mm
125 μm
1,4mm
140 μm
150 μm
1,6mm
160 μm
1,7mm
1,8mm
180 μm
200 μm
2 mm
212 μm
250 μm
280 μm
300 μm
315 μm
355 μm
400 μm
425 μm
500 μm
600 μm
630 μm
710 μm
800 μm
850 μm
900 μm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11776707
Marque: Linker Industrietechnik™ 552.050.221042
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Particules tamisées dans une large gamme de porosités. Ces tamis de test en acier inox ont une soudure PVC, une hauteur interne de 50 mm et un diamètre de 200 mm.
  • Racks en acier inox avec une hauteur interne de 50 mm
  • Diamètre : 200 mm
  • Peau de tamis de test en acier inox
  • Soudure en PVC
  • Numéro d’identification et certificat de conformité
  • Résistant à des températures jusqu’à 70°C
Spécification
Quantité 1 unité
Porosité 355 μm
Type Tamis
Certifications/Conformité Conformité 2.1 EN 10 204 et ISO 3310-1. Gamme principale selon ISO 565 (ouvertures de mailles)
Matériau Acier inoxydable
Hauteur (métrique) 50mm
Diamètre (métrique) externe 200mm
Mesh Material Acier inoxydable