Learn More
Fisherbrand™ Spatules Chattaway moyennes en nickel
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
150 mm
180 mm
230 mm
270 mm
Conditionnement:
5 pièces
Description
- Spécifications de nickel 200 (teneur minimale en nickel de 99,6 %)
- Idéales pour une large gamme de composés. Finition brillante
- Lame à une extrémité, l’autre extrémité à un angle de 45°
- “Poids micro” – diamètre du corps central de 1,60 mm
- “Poids moyen” – diamètre du corps central de 3,65 mm
- Suffisamment long pour protéger les mains de l’utilisateur des surfaces chaudes
Spécification
Spécification
| Quantité | 5 Paquets |
| Type de produit | Spatule |
| Finition | Luminosité |
| À utiliser avec (application) | Pour les applications structurelles où la résistance à la corrosion est une considération principale |
| Largeur (métrique) de lame | 10 mm |
| Température (métrique) Max | 315°C |
| Matériau | Nickel |
| Longueur (métrique) | 180 mm |