Learn More
Fisherbrand™ Spatules moyennes Chattaway en nickel
Finition brillante, lame plate à une extrémité et à un angle de 45 degrés à l’autre extrémité ; ces spatules sont idéales pour une large gamme de composés dans la plupart des environnements de laboratoire.
48.00€ - 64.40€
Spécification
Quantité | 5 Paquets |
---|---|
Type de produit | Spatule |
Finition | Luminosité |
À utiliser avec (application) | Pour les applications structurelles où la résistance à la corrosion est une considération principale |
Largeur (métrique) de lame | 10 mm |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11814593
|
Fisherbrand™
|
150 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11824593
|
Fisherbrand™
|
180 mm |
48.00€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11834593
|
Fisherbrand™
|
230 mm |
62.75€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11716607
|
Fisherbrand™
|
270 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Spécifications de nickel 200 (teneur minimale en nickel de 99,6 %)
- Idéales pour une large gamme de composés. Finition brillante
- Lame plate à une extrémité, à un angle de 45° à l’autre extrémité
- “Poids micro” – diamètre du corps central de 1,60 mm
- “Poids moyen” – diamètre du corps central de 3,65 mm
- Suffisamment long pour protéger les mains de l’utilisateur des surfaces chaudes
Spécification
5 Paquets | |
Luminosité | |
10 mm | |
Nickel |
Spatule | |
Pour les applications structurelles où la résistance à la corrosion est une considération principale | |
315°C |