Learn More
Fisherbrand™ Microspatule en nickel
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
130 mm
Conditionnement:
5 pièces
Description
- Distribue et transfert les échantillons pendant la pesée
- Permet d’appliquer de très petites quantités d’adhésif pour positionner des échantillons, étaler des pâtes et mélanger les échantillons granulaires
- Lame à extrémité plate
Spécification
Spécification
| Quantité | 5 Paquets |
| Type de produit | Spatule |
| Finition | Luminosité |
| À utiliser avec (application) | Pour les applications structurelles où la résistance à la corrosion est une considération principale |
| Largeur (métrique) de lame | 4 mm |
| Température (métrique) Max | 315°C |
| Matériau | Nickel |
| Longueur (métrique) | 130 mm |