Learn More
Eppendorf™ Plaques à puits profonds PCR à 96 puits en polypropylène stérile 2000 μL
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 10052143 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Vert
Conditionnement:
10 sachets x 8 plaques
5 sachets x 4 plaques
Conditionnement:
20 pièces
80 pièces
Code produit. 10052143
Marque: Eppendorf™ 0030506308
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Plaques PCR, exemptes d’ADN, de DNase, de RNase et d’inhibiteurs de PCR
Ces plaques associent une nouvelle conception de puits à un système de code couleur sophistiqué pour faciliter la lecture et l’orientation. La géométrie de puits permet un pipetage extrêmement rapide sans éclaboussures, une excellente agitation et une centrifugation à haute vitesse, ce qui accélère vos processus de travail manuels et automatisés. Les nouvelles plaques en polypropylène sont conformes à toutes les directives SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 et EN 13485 actuelles.
  • Recovermax - puits concaves à fond rond et bords lissés
  • Optitrack - plaques à bordure colorée avec étiquetage alphanumérique
  • Grande résistance chimique
  • G-safe - stabilité de centrifugation maximale
  • Exemptes d’ADN, de DNase, de RNase et d’inhibiteurs de PCR* (pour PCR*)
  • Autoclavables
  • Disponibles en option avec un code-barres
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Étalon
Array 8 x 12
Conditionnement 10 sachets x 8 plaques
Couleur Blanc
Matériau PP
Nbre de puits 96
Stérilité Stérile
Volume total (métrique) du puits 2000 μl
Quantité 80/boîte