missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sugammadex sodium, MedChemExpress
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Description
Sugammadex sodium is a synthetic γ-cyclodextrin derivative, and acts as a reversal agent for neuromuscular block. Sugammadex sodium shows nephroprotective effect in ischemia-reperfusion injury.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sugammadex sodium |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 343306-79-6 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 200 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C72H104Na8O48S8 |
| À utiliser avec (application) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonyme | Org25969 |
| Informations sur la solubilité | H2O : ≥ 34 mg/mL (15.61 mM) |
| Afficher plus |
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu