Learn More
Endecotts™ Cadre en laiton de 200 mm de diamètre avec des tamis de test en acier inoxydable à grillage
Click to view available options
Porosité:
1mm
2mm
355 μm
6,7mm
850 μm
9,5mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les tamis de test pleine hauteur fournissent tous les types d’échantillonnage et d’analyse granulométrique en laboratoire.Les tamis de test de cadre en laiton Endecotts™ sont conformes aux normes ISO 3310-1 / BS410.
- Cadre de précision en laiton (garantissant une stabilité constante)
- Maille en acier inox
- Ouverture précise conforme aux normes ISO 3310-1 / BS410
- Filet naturel (écoulement libre de l’échantillon)
- Totalement étanche (aucune crevasse susceptible de perdre du matériau)
- Maillage uniformément tendu (assure une analyse précise)
- Bord sûr (le grand rayon le rend confortable à manipuler)
- Numéro de série (assure une traçabilité complète)
Spécification
Spécification
| Quantité | 1Each |
| Porosité | 9,5mm |
| Type | Tamis |
| Certifications/Conformité | ISO 3310-1 / BS410 |
| Matériau | Laiton |
| Hauteur (métrique) | Couverture totale |
| À utiliser avec (application) | Pour tous les types d’échantillonnage et de granulométrie en laboratoire |
| Diamètre (métrique) externe | 200mm |
| Matériau de la monture | Laiton |
| Mesh Material | Acier inoxydable |