Learn More
Fisherbrand™ Tamis de test en acier inox avec maille en fil tissé
Code produit. 11527562 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Porosité:
20 μm
25 μm
32 μm
38 μm
45 μm
53 μm
63 μm
75 μm
90 μm
1,00 mm
106μ m
1,18mm
125 μm
1,40mm
150 μm
1,70mm
180 μm
2 mm
212 μm
2,36mm
250 μm
2,80mm
300 μm
3,35mm
355 μm
4 mm
425 μm
500μ m
600 μm
710 μm
852 μm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11527562
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqués en acier inox et disponibles dans une grande variété de tailles. Le tamis de test en acier inox avec maille en fil tissé Fisherbrand™ mesure 200 mm de diamètre.
Tamis de test de diamètre 100 mm et 200 mm avec cadre en acier inox et grillage tissé. Fournis avec un certificat de conformité et une fiche de service. D’autres maillages et diamètres de tamis sont disponibles : veuillez contacter le service clientèle pour plus de détails.
Spécification
Quantité 1 unité
Porosité 38 μm
Type Tamis
Certifications/Conformité Partie 1 : 2000, ISO 3310 : Partie 1 : 2000, BS410
Matériau Acier inoxydable
Comprend Certificat de conformité et fiche d’enregistrement
Diamètre (métrique) externe 200mm
Matériau de la monture Acier inoxydable
Mesh Material Fil tissé