Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox de 203,2 de diamètre x 50,8 mm de hauteur, certificat ISO, porosités : 10 mm et plus
Marque: RETSCH 60.149.080000
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 0.35000kg
Spécification
For separation, fractioning, particle size determination | |
Stainless Steel | |
80mm | |
ISO 3310/1 | |
Shaker AS 300 | |
Stainless Steel |
1Each | |
203.2mm | |
Test Sieve | |
Stainless Steel | |
50.8mm |