Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox 203,2 x 50,8 mm (dia. x H), certificat ISO, porosité : 10 mm et plus
Code produit. 10690452 Tous les produits Retsch Produits
Click to view available options
Porosité:
10 mm
11,20mm
12,50mm
13,20mm
14 mm
16 mm
18 mm
19 mm
20 mm
22,40mm
25 mm
26,50mm
28 mm
31,50mm
35,50mm
37,50mm
40 mm
45 mm
50 mm
53 mm
56 mm
63 mm
71 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
106 mm
112 mm
125 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10690452
Marque: RETSCH 60.149.025000
Il en reste null
Spécification
Quantité 1Each
Porosité 25 mm
Type Tamis
Certifications/Conformité ISO 3310/1
Matériau Acier inoxydable
À utiliser avec (équipement) Agitateur AS 300
Hauteur (métrique) 50,8mm
À utiliser avec (application) Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie
Diamètre (métrique) externe 203,2mm
Matériau de la monture Acier inoxydable
Mesh Material Acier inoxydable