Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox 203,2 x 50,8 mm (dia. x H), certificat ISO, porosité : Moins de 10 mm
Code produit. 10035071 Tous les produits Retsch Produits
Click to view available options
Porosité:
1 mm
1,12mm
1,18mm
1,25mm
1,40mm
1,60mm
1,70mm
1,80mm
2 mm
2,24mm
2,36mm
2,50mm
2,80mm
3,15mm
3,35mm
3,55mm
4 mm
4,50mm
4,75mm
5 mm
5,60mm
6,30mm
6,70mm
7,10mm
8 mm
9 mm
9,50mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10035071
Marque: RETSCH 60.149.001180
Il en reste null
Spécification
Quantité 1Each
Porosité 1,18mm
Type Tamis
Certifications/Conformité ISO 3310/1
Matériau Acier inoxydable
À utiliser avec (équipement) Agitateur AS 300
Hauteur (métrique) 50,8mm
À utiliser avec (application) Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie
Diamètre (métrique) externe 203,2mm
Matériau de la monture Acier inoxydable
Mesh Material Acier inoxydable