Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox 203,2 x 50,8 mm (dia. x H), certificat ISO, porosité : Moins de 10 mm
Tous les produits Retsch Produits
Click to view available options
Porosité:
1 mm
1,12mm
1,18mm
1,25mm
1,40mm
1,60mm
1,70mm
1,80mm
2 mm
2,24mm
2,36mm
2,50mm
2,80mm
3,15mm
3,35mm
3,55mm
4 mm
4,50mm
4,75mm
5 mm
5,60mm
6,30mm
6,70mm
7,10mm
8 mm
9 mm
9,50mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Quantité | 1Each |
| Porosité | 5,60mm |
| Type | Tamis |
| Certifications/Conformité | ISO 3310/1 |
| Matériau | Acier inoxydable |
| À utiliser avec (équipement) | Agitateur AS 300 |
| Hauteur (métrique) | 50,8mm |
| À utiliser avec (application) | Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie |
| Diamètre (métrique) externe | 203,2mm |
| Matériau de la monture | Acier inoxydable |
| Afficher plus |