Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox de 203 mm de diamètre, avec feuille électroformée
Code produit. 11974412 Tous les produits Retsch Produits
Click to view available options
Porosité:
10 μm
16 μm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11974412
Marque: RETSCH 60.142.000016
Il en reste null
Spécification
Quantité 1Each
Porosité 16 μm
Type Tamis
Certifications/Conformité ISO 3310/3
Matériau Acier inoxydable
À utiliser avec (équipement) Tamiseuse à jet d’air AS 200
Hauteur (métrique) 25mm
À utiliser avec (application) Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie
Diamètre (métrique) externe 203mm
Matériau de la monture Acier inoxydable
Mesh Material Acier inoxydable