Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec capsule à sertir 20 mm, doré, bouchon magnétique, trou central 5 mm
Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation.
Marque:  Fisherbrand™
457.90 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23262" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.24000kg
Code produit. 11821603
  • 482.00€ / 1000 pièces
En stock
Description
  • 20 mm
  • Bouchon
  • Magnétique
  • Bouchon
  • Or
  • Orifice central de 5 mm
Spécification
Spécification
Pharma-Fix-Septa (Butyl/PTFE)
20 mm
Septa Pharma-Fix
100
Bouchon à sertir
Bleu, Gris, Or
Acier
Espace supérieur
3 mm