Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec capsule à sertir 20 mm, or, bouchon magnétique, trou central 8 mm
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Couleur:
Blanc crème, Rouge, Vernis doré
Blanc, Or
Blanc, Or, Gold
Bleu, Gris, Or
Gris foncé, Or
Gris, Or
Gris, Rouge, Vernis doré
Noir, Vernis doré
Or, Bleu transparent, Transparent
Matériau (doublure):
Butyle
PTFE/butyle
Silicone / PTFE
Viton 1A
Épaisseur (métrique):
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
3 mm
3,2 mm
Tamaño de la unidad:
1000 pièces
Especificaciones
Especificaciones
| Matériau (doublure) | Butyle |
| Couleur | Gris foncé, Or |
| Diamètre (métrique) externe | 20 mm |
| Matériau | Acier |
| À utiliser avec (application) | Headspace |
| Quantité | 100 |
| Épaisseur (métrique) | 3 mm |
| Type | À sertir |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido