Learn More
Fisherbrand™ Joint à sertir de20 mm, argent, bouchon à déchirer complet, septum assemblé
Code produit. 11835050 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Argent, Blanc
Bleu transparent, Blanc
Bleu, Gris
Gris
Gris foncé
Matériau (doublure):
Butyle
PTFE/butyle
Silicone, aluminium
Silicone / PTFE
Conditionnement:
1000 pièces
Code produit. 11835050
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation.
  • 20mm
  • Bouchon en Al
  • Joint combiné
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau (doublure) Silicone, aluminium
Couleur Argent, Blanc
Diamètre (métrique) externe 20 mm
Matériau Aluminum
À utiliser avec (application) Headspace
Quantité 100
Épaisseur (métrique) 3 mm
Type À sertir