Learn More
Thermo Scientific™ Flacons et bouchons pour analyse d’espace de tête de 20 mm, kit pratique, flacon à sertir, bord biseauté, bouchon à sertir Al
Code produit. 11588230
Click to view available options
Marking Spot:
Non
Conditionnement:
125 pièces
Code produit. 11588230
Marque: Thermo Scientific™ 20CVCBT3CP
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Gagnez du temps et réduisez le risque de contamination. Ces kits pratiques comprennent des flacons pour analyse d’espace de tête de 20 mm et des joints en aluminium avec septum préinstallé en quantités équivalentes.
Gagnez du temps lors de la préparation des échantillons et réduisez les risques de contamination grâce aux kits pratiques (non assemblés) de flacons à espace de tête transparents à sertir Thermo Scientific™ de 20 mm. Chaque kit contient des quantités équivalentes de flacons et de bouchons avec septa pré-assemblés. Choisissez entre les marques Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
  • Verre borosilicaté de type 1
  • Les flacons en verre transparent avec joints à sertir de 20 mm sont conçus pour s’adapter à la plupart des échantillonneurs automatiques pour analyse d’espace de tête
  • Les flacons à fond plat optimisent l’efficacité du chauffage lorsqu’ils sont utilisés avec le fond
  • Les flacons à fond rond sont plus faciles à manipuler par les bras robotisés qui soulèvent le flacon du plateau
  • Les flacons à fond rond distribuent la pression interne produite à haute température sur toute la surface du verre
  • La finition à bord biseauté se caractérise par une couronne robuste qui exerce une pression sur le septum, ce qui se traduit par une étanchéité plus efficace
Compatibilité
  • Les flacons à fond plat sont dotés d’un col plus long pour s’adapter aux unités Carlo Erba™ et Agilent™
  • Les flacons à fond rond sont conçus pour les unités Perkin-Elmer™, Tekmar™ et Varian™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Argent
Description Kit pratique, flacon à sertir pour analyse d’espace de tête de 20 ml, bord biseauté, fond rond, bouchon à sertir Al, orifice de 8 mm
Diamètre (métrique) interne 22,5 mm
Couleur Transparent
Matériau Verre
Pré-fendu No
Septum PTFE / chlorobutyle
Comprend Flacon : 20-CV, bouchon : 20-AC-CBT3
Nb par paquet 125
Volume (métrique) total 21 ml
Matériau du bouchon Aluminium
Type de bouchon Bouchon à sertir (avec opercule, orifice de 8 mm)
Hauteur (métrique) 75 mm
Type Kit pratique pour flacons à sertir pour analyse d’espace de tête
Taille du bouchon 20 mm
Marking Spot Non
Septa Size (Metric) 20 mm
Show More Show Less
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.