Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec bouchon à vis 20 mm en PP, fermé sur le dessus, blanc, à filetage 20-400
Les bouchons en PP sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des applications de chromatographie.
305.00€ - 665.00€
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 20 mm |
---|---|
Matériau | Polypropylène |
À utiliser avec (application) | Stockage |
Quantité | 100 |
Épaisseur (métrique) | 1,3 mm |
Product Code | Brand | Matériau (doublure) | Couleur | Épaisseur (métrique) | Price | Quantity & Availability | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Matériau (doublure) | Couleur | Épaisseur (métrique) | Price | Quantity & Availability | |||
11805070
|
Fisherbrand™
|
PTFE/butyle | Gris, Rouge, Blanc | 1,3 mm |
356.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11855060
|
Fisherbrand™
|
Silicone/PTFE | Rouge, blanc | 1,3 mm |
665.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12696785
|
Fisherbrand™
|
Caoutchouc naturel / TEF | Transparent, blanc, White | 1,3 mm |
305.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 09-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- 20 mm
- Joint combiné
- PP
- Bouchon à vis
- Blanc
- Bouchons fermés
- Filetage 20-400
- Les bouchons et septa préassemblés sont pratiques et minimisent la contamination pendant la manipulation
Specifications
20 mm | |
Stockage | |
1,3 mm | |
20-400 |
Polypropylène | |
100 | |
Bouchon à vis |