Learn More
(20R)-Protopanaxadiol, MedChemExpress
Code produit. p-200096927
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
Code produit. 16471668
Marque: Medchem Express HYN2040
MedChemExpress (20R)-Protopanaxadiol is a triterpenoid saponin metabolite of 20(R)-ginsenoside Rg3 in black ginseng. (20R)-Protopanaxadiol exhibits anti-tumor activity and cytotoxicity, and potently inhibits the growth of Helicobacter pylori.
(20R)-Protopanaxadiol is a triterpenoid saponin metabolite of 20(R)-ginsenoside Rg3 in black ginseng. (20R)-Protopanaxadiol exhibits anti-tumor activity and cytotoxicity, and potently inhibits the growth of Helicobacter pylori.
Spécification
Nom chimique ou matériau (20R)-Protopanaxadiol
CAS 7755-01-3
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C30H52O3
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 20 mg/mL (43.41 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@]([C@@](C[C@H]1O)([H])[C@]2(CC[C@@H]3O)C)(CC[C@@]2([H])C3(C)C)[C@]4([C@@]1([H])[C@]([C@](C)(O)CC/C=C(C)/C)([H])CC4)C
Poids moléculaire (g/mol) 460.73
Poids de la formule 460.73
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.