Learn More
Propanoate de 21-(acétyloxy)-9-chloro-11β-hydroxy-16β-méthyl-3,20-dioxopregna-1,4-dién-17-yle (acétate de béclométasone 21, propionate 17), Mikromol™
Description
Propanoate de 21-(acétyloxy)-9-chloro-11β-hydroxy-16β-méthyl-3,20-dioxopregna-1,4-dién-17-yle (acétate de béclométasone 21, propionate 17), Mikromol
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Beclomethasone 21-Acetate 17-Propionate |
| CAS | 8-7-5534 |
| Noms d’analytes ou de composants | Beclomethasone 21-Acetate 17-Propionate |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C27 H35 Cl O7 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Beclometasone Dipropionate Imp. B (EP), 21-(Acetyloxy)-9-chloro-11beta-hydroxy-16beta-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-17-yl Propanoate, Beclometasone 21-Acetate 17-Propionate, Beclometasone Dipropionate Impurity B |
| Formule InChI | InChI=1S/C27H35ClO7/c1-6-23(33)35-27(22(32)14-34-16(3)29)15(2)11-20-19-8-7-17-12-18(30)9-10-24(17,4)26(19,28)21(31)13-25(20,27)5/h9-10,12,15,19-21,31H,6-8,11,13-14H2,1-5H3/t15-,19-,20-,21-,24-,25-,26-,27-/m0/s1 |
| Type de solution | Neat |
| SMILES | CCC(=O)O[C@@]1([C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(Cl)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)COC(=O)C |
| Afficher plus |