Learn More
KGW Isotherm™ Flacons Dewar à isolant de grande taille 21000 ml
Click to view available options
Capacité (métrique):
21 l
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) externe | 280mm |
| À utiliser avec (application) | Storage and transport of temperature sensitive goods e.g. dry ice ( CO2 ) |
| Hauteur (métrique) intérieure | 480mm |
| Hauteur (métrique) | 615mm |
| Comprend | Quick release clamp |
| Capacité (métrique) | 21 l |
| Diamètre (métrique) interne | 250 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |