Learn More
uvex Bouchons auriculaires réutilisables Whisper+ Detec 2111
Code produit 17230332 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type d’emballage:
Boîtier protection auriculaire
Mini-boîte
Conditionnement:
50 paires
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type d’emballage Conditionnement
17230332 Mini-boîte 50 paires
17220332 Boîtier protection auriculaire 50 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17230332 Fournisseur uvex Code fournisseur 2111260
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    105.00€
    98.50€ / 50 paires
    Économisez 6.50€
    6% de réduction
Expédition estimée: 04-12-2026
La surface lisse et anti-saletés des bouchons auriculaires Whisper peut facilement être nettoyée avec du savon et de l’eau pour éviter les risques de blessures de l’oreille causées par des particules de saleté. Facilement détectable, visuellement et par les machines, en raison de leur couleur bleue vive et de leur bille métallique intégrée.
  • Les bouchons d’oreille filaires peuvent être portés confortablement autour du col dans des zones à faible bruit
  • La surface lisse et anti-saletés peut être nettoyée facilement avec de l’eau et du savon
  • Les pièces métalliques intégrées et la couleur bleu vif sont utilisées pour l’identification pendant la production
  • Conforme à la norme EN 352-2 avec des exigences supplémentaires S, V, W et E1
  • La boîte transparente est incluse pour le stockage hygiénique lorsqu’ils ne sont pas utilisés
Exigences supplémentaires EN 352
  • S - Audition des  signaux dans la construction de la superstructure des voies ferrées
  • V -  audition des signaux dans la circulation routière
  • W -  Audition de signal d'avertissement, général
  • E1 - Signal audible pour les conducteurs de locomotives dans les opérations ferroviaires
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Bleu
ANSI S3.1974 Non
Dimensions Standard
Modèle Whisper+ Detec
Type d’emballage Mini-boîte
Paires par paquet 50
Taux de réduction sonore (NRR) 27 dB
Corded Avec cordon
Plug Shape Ovale
Type de produit Bouchons d’oreille
Jetable Réutilisable
Metal Detectable Oui
Diélectrique Non
EN 352.2002 EN 352-2
EN 352 Additional Requirements S, V, W, E1
Comprend Boîtier de poche